Få mere at vide
9-Fluorenylmethyl carbamate, 99%
Artikelnummer. 10442770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10442770
Brand: Thermo Scientific Acros 434170050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 84418-43-9 | C15H13NO2 | 239.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84418-43-9
Molekylær formel C15H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 239.28
MDL nummer MFCD00237376
InChI nøgle ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl carbamate, fmoc-nh2, fmoc-amide, 9-fluorenylmethylcarbamate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl amide, fmoc amine, fmoc-amine, 9-fluorenylcarbamate, 9-fluorenemethane resin, pubchem12066
PubChem CID 736301
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethylcarbamat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenylmethyl carbamate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 204°C to 207°C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 239.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenylmethyl carbamate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.