Få mere at vide
9-Fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11966721 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11966721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441510050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate
CAS 82911-71-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 165°C to 167°C
Farve White
Elementær analyse 68.82 to 72.34% C, 11.46 to 12.05% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C21H15N3O3
Mængde 5 g
Synonym fmoc-obt, 9h-fluoren-9-yl methyl 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate, benzotriazol-1-yl 9-fluorenylmethyl carbonate, 1,2,3-benzotriazol-1-yl 9h-fluoren-9-ylmethyl carbonate, 1-fmoc-oxy benzotriazole, 1-fmoc-oxy-1h-benzotriazole, 9-fluorenylmethyl benzotriazolycarbonate, 9-fluorenylmethylbenzotriazolylcarbonate, 9-fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl &
InChI nøgle KNSPZTVPSAKHBN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)ON4C5=CC=CC=C5N=N4
IUPAC navn benzotriazol-1-yl 9H-fluoren-9-ylmethyl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 357.37
PubChem CID 5236567
Formel vægt 357.37
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.