Få mere at vide
9-fluorenylmethanol, 99%
Beskrivelse
9-Fluorenylmethanol fungerer som et N-beskyttende reagens, som bruges til syntese af peptid. Det bruges også til fremstilling af deoxynukleosid 9-fluorenmethylphosphorodithioater. Yderligere anvendes det til fremstilling af 9-(fluormethyl)fluoren. Ud over dette er det involveret i elektropolymerisationen med bortrifluorid-diethyletherat for at give lav-potentiale elektroaflejring af halvledende poly(9-fluorenmethanol) film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
9-Fluorenylmethanol fungerer som et N-beskyttende reagens, som bruges til syntese af peptid. Det bruges også til fremstilling af deoxynukleosid 9-fluorenmethylphosphorodithioater. Yderligere anvendes det til fremstilling af 9-(fluormethyl)fluoren. Ud over dette er det involveret i elektropolymerisationen med bortrifluorid-diethyletherat for at give lav-potentiale elektroaflejring af halvledende poly(9-fluorenmethanol) film.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Fluorenylmethanol |
| Smeltepunkt | 102 °C til 106 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2330017 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| IUPAC navn | (9H-fluoren-9-yl)methanol |
| Formel vægt | 196.25 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.