Få mere at vide
(9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330224
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330224 5 g 5g
11320224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00794.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7253-07-8
MDL nummer MFCD00031650
ChEBI CHEBI:40656
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt >330°C (decomposition)
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 5 g
Beilstein 3897970
Synonym beta-d-allose, beta-d-allopyranose, 3 s-hydroxy-all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoyl-coa, 2r,3r,4r,5s,6r-6-hydroxymethyl oxane-2,3,4,5-tetrol, 1rpj, .beta.-d-allose, d +-allose, b-d-allopyranose, d-allose, beta-d-allose, rare aldohexose sugar
InChI nøgle WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
Molekylvægt (g/mol) 180.16
PubChem CID 448388
Formel vægt 507.42
Procent renhed 98%