Få mere at vide
(9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320224
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320224 1 g 1g
11330224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00794.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7253-07-8
MDL nummer MFCD00031650
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt >330°C (decomposition)
Molekylær formel C31H24BrP
Mængde 1 g
Beilstein 3897970
Synonym 9-fluorenyl triphenylphosphonium bromide, 9h-fluoren-9-yltriphenylphosphanium bromide, 9-fluorenyltriphenylphosphium bromide, 9h-fluoren-9-yl triphenylphosphonium bromide
InChI nøgle BHNPKGAMAZKCCJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 9H-fluoren-9-yl(triphenyl)phosphanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 507.41
PubChem CID 18702719
Formel vægt 507.42
Procent renhed 98%