Få mere at vide
9-Fluorenon, TRC
Artikelnummer. 30400680
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400680 25 g
30388879 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF46278025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenone
CAS 486-25-9
Molekylær formel C13 H8 O
Mængde 25 g
Synonym 9-Fluorenone, 9H-Fluoren-9-one, Fluoren-9-one (8CI), 9H-Fluorene-9-one, Fluorenone, NSC 5181
InChI formel InChI=1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
SMIL O=C1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn fluoren-9-one
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0575