Få mere at vide
9-Fluorenon, TRC
Artikelnummer. 30397901
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30397901 250 g
1 options
Artikelnummer. 30397901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF462780250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenone
CAS 486-25-9
Molekylær formel C13 H8 O
Mængde 250 g
Synonym 9-Fluorenone, 9H-Fluoren-9-one, Fluoren-9-one (8CI), 9H-Fluorene-9-one, Fluorenone, NSC 5181
InChI formel InChI=1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
SMIL O=C1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn fluoren-9-one
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0575