missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Fluorenone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 486-25-9 |
| Smeltepunkt | 81°C to 84°C |
| Tæthed | 0.9 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 342°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00001141 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 9-Fluorenone, 9-Fluorenone |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?