Få mere at vide
9-Fluorenone oxime, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346726
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346726 5 g 5g
11356726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03950.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 2157-52-0 | Molecular Formula: C13H9NO | Molecular Weight: 195.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2157-52-0
Molekylær formel C13H9NO
Molekylvægt (g/mol) 195.221
MDL nummer MFCD00016356
InChI nøgle CRNNFEKVPRFZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone oxime, 9h-fluoren-9-one oxime, fluorenone oxime, 9-oximinofluorene, fluorenone-9-oxime, 9h-fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one oxime, 9-hydroxyimino fluorene, fluorenonoxim
PubChem CID 16543
IUPAC navn N-fluoren-9-ylidenhydroxylamin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenone oxime
Smeltepunkt 193 °C til 194 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1871046
Formel vægt 195.22
Procent renhed ≥98%