Få mere at vide
9-Fluorenone hydrazone, 97%
Artikelnummer. 11420307
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11420307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21706.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13629-22-6 | C13H10N2 | 194.237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13629-22-6
Molekylær formel C13H10N2
Molekylvægt (g/mol) 194.237
MDL nummer MFCD00016357
InChI nøgle YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
PubChem CID 83627
IUPAC navn fluoren-9-ylidenehydrazine
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenone hydrazone
Smeltepunkt 150°C to 154°C
Mængde 5 g
Beilstein 1910575
Formel vægt 194.24
Procent renhed ≥98%