Få mere at vide
9-Fluorenone-D8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Fluorenone-D8 |
| CAS | 137219-34-2 |
| Molekylær formel | C13 2H8 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9H-Fluoren-9-one-1,2,3,4,5,6,7,8-d8 (9CI, ACI), 9-Fluorenone-d8, 9-Fluorenone-D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23)c1[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuteriofluoren-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.25 |
| Formel vægt | 188.1077 |