Få mere at vide
9-Fluorenone-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Fluorenone-D8 |
| CAS | 137219-34-2 |
| Molekylær formel | C13 2H8 O |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(C(=O)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c23)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuteriofluoren-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.25 |
| Formel vægt | 188.1077 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |