Få mere at vide
9-Fluorenon, 99+%
Artikelnummer. 11904851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904851 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10589430 5 g Glasflaske 5g
10734041 100 g Plastflaske 100g
10754041 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11904851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119200025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486-25-9
InChI nøgle YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
IUPAC navn fluoren-9-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenone
Smeltepunkt 81,0 °C til 85,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 342,0 °C
Flammepunkt 163 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C13H8O
Mængde 2.5 kg
Beilstein 07,465
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Molekylvægt (g/mol) 180.21
Formel vægt 180.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager