Få mere at vide
9-Fluorenon, 98+%
Artikelnummer. 11449723
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449723 2500 g 2500g
11429723 100 g 100g
11439723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12910.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180,206 g/mol
9-Fluorenon bruges til fremstilling af antimalariamedicin. Det er et fluorenderivat. Yderligere bruges det i funktionel polymer og i farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-Fluorenon anvendes til fremstilling af antimalariamedicin. Det er et fluorenderivat. Yderligere bruges det i funktionel polymer og i farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, acetone, ether og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486-25-9
Molekylær formel C13H8O
Molekylvægt (g/mol) 180.206
MDL nummer MFCD00001141
InChI nøgle YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
IUPAC navn fluoren-9-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenone
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Tæthed 0.9
Kogepunkt 342 °C
Flammepunkt 163 °C (325 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 2500 g
Beilstein 1636531
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, acetone, ether og benzen.
Formel vægt 180.21
Procent renhed ≥98%