Få mere at vide
9-Fluorenon, 98+%
Beskrivelse
9-Fluorenon bruges til fremstilling af antimalariamedicin. Det er et fluorenderivat. Yderligere bruges det i funktionel polymer og i farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
9-Fluorenon anvendes til fremstilling af antimalariamedicin. Det er et fluorenderivat. Yderligere bruges det i funktionel polymer og i farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, acetone, ether og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Fluorenone |
| Smeltepunkt | 82°C to 85°C |
| Tæthed | 0.9 |
| Kogepunkt | 342°C |
| Flammepunkt | 163°C (325°F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1636531 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,acetone,ether and benzene. |
| Formel vægt | 180.21 |
| Vis mere |