Få mere at vide
9-Fluorenon-4-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11455977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455977 5 g 5g
11445977 1 g 1g
11465977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25021.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 6223-83-2 | C14H8O3 | 224,215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6223-83-2
Molekylær formel C14H8O3
Molekylvægt (g/mol) 224.215
MDL nummer MFCD00001145
InChI nøgle AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-4-carboxlic acid, 9-oxofluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid #
PubChem CID 80361
IUPAC navn 9-oxofluoren-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 224 °C til 228 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2694801
Formel vægt 224.22
Procent renhed ≥98%