Få mere at vide
9-Fluorenon-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346460 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10346460 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10346460 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 119210010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 784-50-9
Molekylær formel C14H8O3
Molekylvægt (g/mol) 224.22
MDL nummer MFCD00001156
InChI nøgle BJCTXUUKONLPPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-2-carboxylic acid, fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxofluoren-2-carboxylic acid, 9h-fluorene-2-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-2-carboxylicacid, 9-oxo-2-fluorenecarboxylic acid, bjctxuukonlppk-uhfffaoysa, 9-oxo-2-fluorene carboxylic acid, 9-oxo-fluorene-2-carboxylic acid
PubChem CID 69913
IUPAC navn 9-oxo-9H-fluoren-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenone-2-carboxylic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 10, 774
Formel vægt 224.22
Procent renhed 97%
Fysisk form fint pulver