Få mere at vide
9-Fluorenemethanol, TRC
Artikelnummer. 30399820
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399820 10 g
30397596 100 g
30393913 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF53243510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24324-17-2
Molekylær formel C14 H12 O
Molekylvægt (g/mol) 196.24
Synonym FMOC-hydroxy
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethanol
SMIL OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FMOC-hydroxy
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
Formel vægt 196.0888