Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Fluorenemethanol |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 104 °C til 107 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 06, III, 3507 |
| Vis mere |