Få mere at vide
9-fluorenemethanol, 99%
Artikelnummer. 10285840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285840 1 g Glasflaske 1g
10539073 5 g Glasflaske 5g
10439460 10 g Glasflaske 10g
10731935 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10285840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24324-17-2 | C14H12O | 196,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24324-17-2
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00001139
InChI nøgle XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
PubChem CID 90466
SMIL OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenemethanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 06, III, 3507
Fieser 05,308; 03,145; 04,237; 13,134
IUPAC navn (9H-fluoren-9-yl)methanol
Formel vægt 196.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver