Få mere at vide
9-ethynyl-9-fluorenol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10756373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756373 1 g Glasflaske 1g
10137642 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381540010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13461-74-0
MDL nummer MFCD00041555
InChI nøgle MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
PubChem CID 518771
IUPAC navn 9-ethynylfluoren-9-ol
SMIL C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 9-Ethynyl-9-fluorenol
Smeltepunkt 107,0 °C til 110,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H10O
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 206.24
Formel vægt 206.24
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Ethynyl-9-fluorenol
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.