Få mere at vide
9-ethynyl-9-fluorenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322237
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11322237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09717.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13461-74-0 | C15H10O | 206.244 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13461-74-0
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.244
MDL nummer MFCD00041555
InChI nøgle MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
PubChem CID 518771
IUPAC navn 9-ethynylfluoren-9-ol
SMIL C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Ethynyl-9-fluorenol
Smeltepunkt 109°C to 110°C
Mængde 5 g
Beilstein 2104685
Formel vægt 206.25
Procent renhed 98%