Få mere at vide
9-Ethylcarbazole, 99%
Artikelnummer. 11448750
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448750 100 g 100g
11424773 250 g 250g
11414773 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11653.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-28-2 | C14H13N | 195.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-28-2
Molekylær formel C14H13N
Molekylvægt (g/mol) 195.27
MDL nummer MFCD00004967
InChI nøgle PLAZXGNBGZYJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethyl, carbazole, 9-ethyl, n-ethylcarbazol, n-ethyl carbazole, unii-6ak165l0ro, ccris 6847, 9h-ethylcarbazole, 9-ethyl carbazole
PubChem CID 6836
IUPAC navn 9-ethylcarbazol
SMIL CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Ethylcarbazole
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Kogepunkt 166°C (4 mmHg)
Flammepunkt 186°C (367°F)
Mængde 100 g
Beilstein 148115
Formel vægt 195.27
Procent renhed 99%