Få mere at vide
9-Ethyl Adenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Ethyl Adenine |
| CAS | 2715-68-6 |
| Molekylær formel | C7H9N5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 9-Ethyladenine, NSC 14580 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5/c1-2-12-4-11-5-6(8)9-3-10-7(5)12/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| SMIL | CCn1cnc2c(N)ncnc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.18 |