missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Ethyl-9H-carbazole-3-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30380832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30380832 5 mg
30377423 50 mg
30371489 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30380832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9039055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57102-98-4
Molekylær formel C15H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 239.27
SMIL CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Ethyl-9H-carbazole-3-carboxylic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15(17)18)7-8-14(12)16/h3-9H,2H2,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 239.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.