missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Ethyl-8-iodo-6,6-dimethyl-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Ethyl-8-iodo-6,6-dimethyl-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile |
| CAS | 1256584-80-1 |
| Molekylær formel | C21H17IN2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 9-Ethyl-6,11-dihydro-8-iodo-6,6-dimethyl-11-oxo-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17IN2O/c1-4-12-8-14-15(9-16(12)22)21(2,3)20-18(19(14)25)13-6-5-11(10-23)7-17(13)24-20/h5-9,24H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC1=CC2=C(C=C1I)C(C)(C)C3=C(C4=C(C=C(C=C4)C#N)N3)C2=O |
| IUPAC navn | 9-ethyl-8-iodo-6,6-dimethyl-11-oxo-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.28 |
| Formel vægt | 440.0386 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?