missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-epi Quinine, TRC

Artikelnummer. 30409646
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409646 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ69399550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-epi Quinine
CAS 572-60-1
Molekylær formel C20H24N2O2
Mængde 50 mg
Synonym (8alpha,9S)-6’-Methoxycinchonan-9-ol, Epiquinine, 9-Epiquinine
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20-/m0/s1
SMIL COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
IUPAC navn (S)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 324.42
Formel vægt 324.1838
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.