Få mere at vide
9-epi Quinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-epi Quinine |
| CAS | 572-60-1 |
| Molekylær formel | C20H24N2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (8alpha,9S)-6’-Methoxycinchonan-9-ol, Epiquinine, 9-Epiquinine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| IUPAC navn | (S)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.42 |
| Formel vægt | 324.1838 |