missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-epi-Cinchonine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-epi-Cinchonine |
| CAS | 485-70-1 |
| Molekylær formel | C19H22N2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (9R)-Cinchonan-9-ol, Epicinchonine, 9-Epicinchonine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34 |
| IUPAC navn | (R)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.39 |
| Formel vægt | 294.1732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?