Få mere at vide
9-epi-Artemisinin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-epi-Artemisinin |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-epi-Artemisinin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 282.1467 |
| Procent renhed | >95% |