Få mere at vide
9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-amine |
| CAS | 935772-63-7 |
| Molekylær formel | C12H11Cl2N |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl2N/c13-12(14)11-7-4-5-8(11)10-6(7)2-1-3-9(10)15/h1-3,7-8H,4-5,15H2 |
| SMIL | Nc1cccc2C3CCC(C3=C(Cl)Cl)c12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.13 |
| Formel vægt | 239.0269 |