missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Desmethyl endo-Granisetron Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1R,3r,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 141136-01-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H22 N4 O . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N4O.ClH/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11;/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22);1H/t11-,12+,13+; |
| SMIL | Cl.Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14 |
| IUPAC navn | N-[(1S,5R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-methylindazole-3-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.84 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?