Få mere at vide
9-Desfluoro-11-dehydroxy-9(11)-ene Triamcinolone Acetonide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (16alpha)-21-Hydroxy-16,17-((1-methylethylidene)bis(oxy))pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O5/c1-21(2)28-20-12-18-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,3)17(16)8-10-23(18,4)24(20,29-21)19(27)13-25/h7-9,11,16,18,20,25H,5-6,10,12-13H2,1-4H3/t16-,18+,20-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 398.2093 |