missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Deoxo-9a-aza-9a-homo 4’-Keto Erythromycin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Deoxo-9a-aza-9a-homo 4'-Keto Erythromycin A |
| CAS | 270583-32-9 |
| Molekylær formel | C37H68N2O12 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-erythro-hexopyranos-4-ulos-1-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one |
| InChI formel | InChI=1S/C37H68N2O12/c1-14-26-37(10,45)30(41)23(6)38-18-19(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(39(11)12)15-20(3)47-34)21(4)29(22(5)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27/h19-30,32,34,38,40-41,44-45H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]([C@H](O)[C@H]1C)(O)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](C)C([C@](C)(OC)C2)=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O3)[C@@](O)(C)C[C@H](CN1)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 732.94 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?