Få mere at vide
(+)-9-deMe-DTBZ, TRC
Artikelnummer. 30365951
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365951 10 mg
30362892 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23074510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1065193-59-0
Molekylær formel C18 H27 N O3
Molekylvægt (g/mol) 305.41
Synonym (2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-10-methoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-Benzo[a]quinolizine-2,9-diol
IUPAC navn (2R,3R,11bR)-3-isobutyl-10-methoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizin-2,9-diol
SMIL COc1cc2[C@H]3C[C@@H](O)[C@H](CC(C)C)CN3CCc2cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-9-deMe-DTBZ
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H27NO3/c1-11(2)6-13-10-19-5-4-12-7-17(21)18(22-3)8-14(12)15(19)9-16(13)20/h7-8,11,13,15-16,20-21H,4-6,9-10H2,1-3H3/t13-,15-,16-/m1/s1
Formel vægt 305.1991