Få mere at vide
9-Dehydroandrostenedion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Dehydroandrostenedione |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 284.1776 |