Få mere at vide
9-Decyn-1-ol (94%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Decyn-1-ol |
| CAS | 17643-36-6 |
| Molekylær formel | C10H18O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 9-Decynyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h1,11H,3-10H2 |
| SMIL | OCCCCCCCCC#C |
| IUPAC navn | dec-9-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vægt | 154.1358 |