Få mere at vide
9-Decen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Decen-1-ol |
| CAS | 13019-22-2 |
| Molekylær formel | C10H20O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 9-Decenol, Decylenic Alcohol, NSC 103158, Rosalva, Trepanol, ω-Decen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2 |
| SMIL | OCCCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | dec-9-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
| Formel vægt | 156.1514 |