Få mere at vide
9-Decen-1-ol, 96%
Artikelnummer. 15214644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15214644 5 g Glasflaske 5g
15234644 25 g Glasflaske 25g
15254644 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15214644 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152640050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13019-22-2
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
InChI nøgle QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
IUPAC navn dec-9-en-1-ol
SMIL C=CCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Decen-1-ol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -13.0°C
Farve Orange-rød til rød
Tæthed 0.8450g/mL
Kogepunkt 234.0°C to 238.0°C
Flammepunkt 104°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (main isomer) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CH(CH2)8OH
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4490
Mængde 5 g
Beilstein 01,451
Specifik vægtfylde 0.845
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viskositet 11.4 mPa.s (20°C)
Formel vægt 156.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Decen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.