Få mere at vide
9-Decen-1-ol, 90+%
Artikelnummer. 11434067
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434067 100 g 100g
11424067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19490.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.269 g/mol
Den finder, at den bruges i en bred vifte af dufte, især i fine dufte og sæber, i blomster-, rosenblads- eller urtedufte. 9-Decen-1-ol anvendes til fremstilling af semifluorerede syrer, der kræves til syntese af poly(styren-b-semifluorerede isopren) blokcopolymerer med -CF2H-terminerede sidegrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelsesområder
Den finder, at den kan bruges i en bred vifte af dufte, især i fine dufte og sæber, i blomster-, rosenblads- eller urtedufte. 9-Decen-1-ol anvendes til fremstilling af semifluorerede syrer, der kræves til syntese af poly(styren-b-semifluorerede isopren) blokcopolymerer med -CF2H-terminerede sidegrupper.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 0,16g/L. Opløseligt i alkohol, dipropylenglycol, paraffinolie.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13019-22-2
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00002992
InChI nøgle QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
IUPAC navn dec-9-en-1-ol
SMIL C=CCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Decen-1-ol
Smeltepunkt -13°C
Tæthed 0.847
Kogepunkt 235°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.448
Mængde 100 g
Beilstein 1750928
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 0.16g/L. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,paraffin oil.
Formel vægt 156.27
Procent renhed ≥90%