Få mere at vide
9-Decen-1-ol, 90+%
Artikelnummer. 11424067
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424067 25 g 25g
11434067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19490.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.269 g/mol
Den finder, at den bruges i en bred vifte af dufte, især i fine dufte og sæber, i blomster-, rosenblads- eller urtedufte. 9-Decen-1-ol anvendes til fremstilling af semifluorerede syrer, der kræves til syntese af poly(styren-b-semifluorerede isopren) blokcopolymerer med -CF2H-terminerede sidegrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelsesområder
Den finder, at den kan bruges i en bred vifte af dufte, især i fine dufte og sæber, i blomster-, rosenblads- eller urtedufte. 9-Decen-1-ol anvendes til fremstilling af semifluorerede syrer, der kræves til syntese af poly(styren-b-semifluorerede isopren) blokcopolymerer med -CF2H-terminerede sidegrupper.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 0,16g/L. Opløseligt i alkohol, dipropylenglycol, paraffinolie.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13019-22-2
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00002992
InChI nøgle QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
IUPAC navn dec-9-en-1-ol
SMIL C=CCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Decen-1-ol
Smeltepunkt -13°C
Tæthed 0.847
Kogepunkt 235°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.448
Mængde 25 g
Beilstein 1750928
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 0.16g/L. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,paraffin oil.
Formel vægt 156.27
Procent renhed ≥90%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.