missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Deazaguanosin, TRC

Artikelnummer. 30367632
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367632 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2014005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Deazaguanosine
CAS 102731-45-3
Molekylær formel C11 H14 N4 O5
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N4O5/c12-11-13-8-4(9(19)14-11)1-2-15(8)10-7(18)6(17)5(3-16)20-10/h1-2,5-7,10,16-18H,3H2,(H3,12,13,14,19)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1
SMIL NC1=Nc2c(ccn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 282.25
Formel vægt 282.0964
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.