Få mere at vide
9-Deazaguanosin, TRC
Artikelnummer. 30357007
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30357007 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30357007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD20140010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Deazaguanosine
CAS 102731-45-3
Molekylær formel C11 H14 N4 O5
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N4O5/c12-11-13-8-4(9(19)14-11)1-2-15(8)10-7(18)6(17)5(3-16)20-10/h1-2,5-7,10,16-18H,3H2,(H3,12,13,14,19)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1
SMIL NC1=Nc2c(ccn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 282.25
Formel vægt 282.0964