Få mere at vide
9-Deazaguanine, TRC
Artikelnummer. 30365641
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365641 25 mg
30357522 50 mg
30353681 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD20133025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65996-58-9
Molekylær formel C6 H6 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 150.14
IUPAC navn 2-amino-3,5-dihydropyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one
SMIL NC1=Nc2cc[nH]c2C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Deazaguanine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-3-1-2-8-4(3)5(11)10-6/h1-2,8H,(H3,7,9,10,11)
Formel vægt 150.0542