missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-cis-(tert-Butyldimethylsilyl)retinyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30345808
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345808 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6916905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-cis-(tert-Butyldimethylsilyl)retinyl Ether
CAS 210700-52-0
Molekylær formel C26 H44 O Si
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H44OSi/c1-21(16-17-24-23(3)15-12-19-26(24,7)8)13-11-14-22(2)18-20-27-28(9,10)25(4,5)6/h11,13-14,16-18H,12,15,19-20H2,1-10H3/b14-11+,17-16+,21-13-,22-18+
SMIL C\C(=C\C=C\C(=C\CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn tert-butyl-[(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoxy]-dimethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 400.71
Formel vægt 400.3161
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.