Få mere at vide
9-cis-Retinyl Palmitate, TRC
Artikelnummer. 30040410
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040410 10 mg
18053420 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR27550010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34356-29-1
Molekylær formel C36 H60 O2
Molekylvægt (g/mol) 524.86
Synonym Retinol, 15-hexadecanoate, 9-cis-, Retinol, hexadecanoate, 9-cis- (9CI), Retinol, palmitate, 9-cis- (8CI), 9-cis-Retinyl palmitate, 9-cis-Vitamin A palmitate, 9-cis-Retinol Palmitate
IUPAC navn [(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] hexadecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-cis-Retinol Palmitate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22-,32-28+
Formel vægt 524.4593