Få mere at vide
9-cis-Retinyl Oleate, TRC
Artikelnummer. 30413251
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30413251 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30413251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR2754001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79433-57-1
Molekylær formel C38H62O2
Molekylvægt (g/mol) 550.9
Synonym 9-cis,15(Z)]-Retinol 9-Octadecenoate
IUPAC navn [(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] (Z)-octadec-9-enoate
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-cis-Retinyl Oleate
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C38H62O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27-37(39)40-32-30-34(3)25-22-24-33(2)28-29-36-35(4)26-23-31-38(36,5)6/h14-15,22,24-25,28-30H,7-13,16-21,23,26-27,31-32H2,1-6H3/b15-14-,25-22+,29-28+,33-24-,34-30+
Formel vægt 550.475