Få mere at vide
9-cis-Retinyl Linoleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-cis-Retinyl Linoleate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27-37(39)40-32-30-34(3)25-22-24-33(2)28-29-36-35(4)26-23-31-38(36,5)6/h11-12,14-15,22,24-25,28-30H,7-10,13,16-21,23,26-27,31-32H2,1-6H3/b12-11-,15-14-,25-22+,29-28+,33-24-,34-30+ |
| Formel vægt | 548.4593 |