missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-cis-Retinyl Linoleate, TRC

Artikelnummer. 30411719
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411719 10 mg
30422767 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR27530010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79299-81-3
Molekylær formel C38H60O2
Molekylvægt (g/mol) 548.88
Synonym 9-cis-Retinol Linoleate
IUPAC navn [(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-cis-Retinyl Linoleate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C38H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27-37(39)40-32-30-34(3)25-22-24-33(2)28-29-36-35(4)26-23-31-38(36,5)6/h11-12,14-15,22,24-25,28-30H,7-10,13,16-21,23,26-27,31-32H2,1-6H3/b12-11-,15-14-,25-22+,29-28+,33-24-,34-30+
Formel vægt 548.4593
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.