Få mere at vide
9-cis-retinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-cis-Retinoic acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+ |
| Formel vægt | 300.2089 |